Learn More
Beschreibung
El tampón de muestra amarillo 40X Thermo Scientific™ se utiliza con las mezclas maestras de qPCR Thermo Scientific™ Luminaris™ Color para colorear y realizar un seguimiento de las muestras. Cuando se utiliza la mezcla maestra azul de qPCR Luminaris Color, la mezcla de reacción qPCR es azul antes de añadir la muestra. Después de añadir la muestra, la mezcla de reacción se vuelve verde, lo que hace que la dispensación general de los componentes de reacción de qPCR sea rápida, fácil y sin errores. Esto es especialmente importante para los usuarios de placas y tubos de reacción blancos opacos.
El tampón de muestra amarillo es una solución acuosa de colorante amarillo inerte (pH 8.0). El tampón se suministra como concentrado 40X y se utiliza en la concentración 1X en la reacción final. El colorante amarillo no afecta a la especificidad ni a la sensibilidad de los ensayos de qPCR. La absorción máxima del colorante amarillo es a 413 nm.
El tampón de muestra amarillo 40X Thermo Scientific se utiliza con las mezclas maestras de qPCR Luminaris Color para colorear y realizar un seguimiento de las muestras. Cuando se utiliza la mezcla maestra azul de qPCR Luminaris Color, la mezcla de reacción qPCR es azul antes de añadir la muestra. Después de añadir la muestra, la mezcla de reacción se vuelve verde, lo que hace que la dispensación general de los componentes de reacción de qPCR sea rápida, fácil y sin errores. Esto es especialmente importante para los usuarios de placas y tubos de reacción blancos opacos.
El tampón de muestra amarillo es una solución acuosa del colorante amarillo inerte (pH 8.0). El tampón se suministra como concentrado 40X y se utiliza en la concentración 1X en la reacción final (para recomendaciones detalladas, consulte el manual de qPCR). El colorante amarillo no afecta a la especificidad ni a la sensibilidad de los ensayos de qPCR. La absorción máxima del tinte amarillo es a 413 nm.
Características destacadas
- Tampón de muestra de color para facilitar el seguimiento durante el pipeteo.
Absorción máxima: La absorción máxima del colorante amarillo es a 413 nm
Peligroso: No
Condiciones de almacenamiento: - 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Línea de productos | Luminaris |
| Cantidad | 1,25 mL |
| Incluye | Contiene: • 4 x 1,25 ml de tampón de muestra amarillo 40X Almacenar a -20 °C. |