Especificaciones
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 24 x 1,5 mL |
| RCF máx. | 50.377 x g |
| Vel. máx | 23.300 rpm |
| Radio (métrico) | 0,83 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus |
| Ángulo | 45 ° |
| Certificaciones/conformidad | Biocontención aprobada |