Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo 24 x 1,5/2,0 ml
Código de producto. 10340612 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
24 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad unitSize
10340612 24 x 1,5/2 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10340612 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003332
Rotor de aluminio autoclavable aprobado por biocontención con cubierta
  • Capacidad: Cuatro microplacas o dos placas de pocillos profundos
  • Máx. velocidad/RCF: 18 000 rpm/21 890 x g
  • Máx. Tamaño del tubo: 24 × 1,5 to 2,0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
RCF máx. 28.110 x g
Vel. máx 15.000 rpm
Radio (métrico) 0,87 cm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus
Ángulo 45 °
Certificaciones/conformidad Biocontención aprobada