Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de 16 x 16
Código de producto. 10427671 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
16 x 16 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad unitSize
10427671 16 x 16 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10427671 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003336
Para su uso en centrífugas Biofuge Stratos.
  • Rmax 9,8 mm, 23°
  • Capacidad: 16 × 16 ml
  • Estanco a los aerosoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 16 x 16 mL
RCF máx. 31.660 x g
Vel. máx 17.000 rpm
Radio (métrico) 0,98 cm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus
Ángulo 23°
Certificaciones/conformidad Biocontención aprobada