Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, purple
Código de producto. 10255513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 tiras
Tamaño de la unidad:
250 PCS
10255513 250 tiras 250 PCS
1 options
Código de producto. 10255513 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0264P
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml
  • 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados. Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Morado
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Cantidad 250 tiras
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de tapón No se incluye
Formato 250 tubos de tiras
Tipo de producto Tubo de 8 tiras