Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, 0,2 ml, tapón plano, amarillo
Código de producto. 10203173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubes
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10203173 1000 tubes paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10203173 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0620Y
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Tubos individuales de 0,2 ml con tapones de cierre acoplados a presión abovedados o planos, disponibles en una gran variedad de colores
Los tubos individuales de 0,2 ml con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0,2 ml. Tienen un volumen máximo de 0,25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Los tubos individuales de 0,2 ml Thermo Scientific con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0,2 ml. Tienen un volumen máximo de 0,25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Características destacadas
• Adecuados para bloques de termociclador de 0,2 ml
• Capacidad máxima del tubo de 0,25 ml cuando se cierran
•
Tapón de cierre a presión integrado
• Disponibles con tapones planos o abovedados
Aplicaciones
• PCR
• Almacenamiento de muestras
Peligroso: No
>Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
PCR; almacenamiento de muestras
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Amarillo
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Cantidad 1000 tubes
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de tapón Tapones planos
Formato 1.000 tubos
Tipo de producto Tubo