Learn More
Thermo Scientific™ Depósito de reactivos
Descripción
Los depósitos de reactivos Thermo Scientific™ están diseñados para satisfacer todas sus necesidades de pipeteo. Hemos añadido funciones pensando en usted: las líneas de graduación le mostrarán el volumen de reactivo restante, las boquillas de vertido en las esquinas evitan los derrames al vaciar el depósito y la estable base ancha ayuda a evitar vuelcos.
- Diseñado para múltiples aplicaciones de pipeteo
- Diseño de estructura corrugada que maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo
- Rebordes salientes en las cuatro esquinas que reducen el derrame durante el vertido de los reactivos del depósito Graduaciones en la pared interior que facilitan la medición rápida del líquido restante
- Base extra ancha que añade rigidez y estabilidad al depósito y evita los derrames
- El depósito de 25 ml dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes en hasta ocho canales en un lado y hasta cuatro en el otro lado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 100 ml |
| Color | Blanco |
| Descripción | Depósito, 100 ml, blanco |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Cantidad | 10 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí, de un solo uso |