Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro de termistor resistente al agua
Código de producto. 10284321
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10284321 De -50 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10284321 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI93510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para el uso sobre el terreno o en el laboratorio. El termómetro de termistor impermeable Hanna Instruments™ ofrece una amplia gama de sondas para la medición en gases, aire y líquidos, así como en superficies y sustancias que requieren penetración para obtener lecturas precisas. Las sondas de termistor opcionales cubren un amplio rango de temperaturas de - 50 a 150 °C.
Medidor sólido que se puede utilizar en interiores o exteriores con una amplia variedad de sondas de termistor. El HI93510 ofrece funciones como la selección de unidades Celsius o Fahrenheit, función de retención, visualización de lectura baja y alta, y el sistema de prevención de errores de batería de Hanna’s (BEPS) que apagará el medidor cuando la energía de la batería sea demasiado baja para una medición precisa.’
  • Lectura en °C/°F: las mediciones se pueden mostrar en grados Celsius o Fahrenheit. Una simple pulsación del botón °C/°F cambiará entre las dos escalas.
  • Sondas de termistor intercambiables: hay disponible una amplia gama de sondas de tipo termistor para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios, incluidas sondas para medir las temperaturas de superficies, gases, aire, líquidos y muestras semisólidas.
  • Función alta/baja: los valores de temperatura máxima y mínima se muestran continuamente junto con la lectura actual en la pantalla LCD. Para restablecer las lecturas alta/baja, se utiliza el botón “CLEAR”.
  • Función HOLD: el botón HOLD en la parte frontal del medidor congela la pantalla para permitir que el usuario registre las lecturas. Aunque la pantalla está congelada, el medidor sigue controlando internamente la temperatura y actualizando los valores de medición altos y bajos.
  • Teclas de prueba de calibración opcionales: para mediciones que siempre son fiables, los termómetros deben calibrarse periódicamente. Simplemente conectando la llave a la entrada de la sonda, el termómetro de termistor mostrará una lectura; si la lectura difiere más de 0,4 °C (0,8 °F) del valor de la llave, el termómetro debe recalibrarse.
  • Desconexión automática: incluye una función de desconexión automática seleccionable. El medidor se puede configurar para que se apague después de 8 minutos, 60 minutos o para que se desactive.
  • Sistema de prevención de errores de batería (BEPS): el sistema de prevención de errores de batería apagará el medidor cuando la batería esté demasiado baja para una medición precisa.
  • Indicador de batería baja: cuando el nivel de la batería es inferior a 10 %, un símbolo de advertencia parpadeará para indicar que la batería está baja.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 80 x 36 mm
Longitud del cable (métrico) 1 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de sonda Aire/líquido, acero inoxidable
Peso (métrico) 235 g
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Exactitud ± 0,4 °C