Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Gama de tiras de 8 niveles
Código de producto. 11710889
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116 °C a 154 °C
De 160 °C a 199 °C
De 204 °C a 260 °C
De 37 °C a 65 °C
De 71 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11710889 De 37 °C a 65 °C 10 PCS
11730889 De 116 °C a 154 °C 10 PCS
11720889 De 71 °C a 110 °C 10 PCS
11740889 De 160 °C a 199 °C 10 PCS
11750889 De 204 °C a 260 °C 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11710889 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M08STHERGAD01P1
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) Cajas de
    Altura (métrico) 51 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 51 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura de 8 °niveles 37 °C a 65 °C (99 °F a 149 °F) Rango A
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Anchura (imperial) 0,7 in
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,7 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura de 8 °niveles: 37 °C a 65 °C (99 °F a 149 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 149 °F
    Temperatura máxima 65 °C
    Temperatura mín. (imperial) 99 °F
    Temperatura mín. (métrico) 37 °C
    Intervalo de temperatura (imperial) de - 99 °F a 149 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 37 °C a 65 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ±1 °C (Rango: 29 °C a 99 °C), ±1,5 °C (Rango: 100 °C a 154 °C)
    Subdivisión 37 °C, 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C, 65 °C (99 °F, 104 °F, 109 °F)°F, 115 °F, 120 °F, 129 °F, 140 °F, 149 °F)
    Pantalla 37/40/43/46/49/54/60/65 °C
    Anchura (métrico) 18 mm