Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicador de temperatura encapsulado
Descripción
- Respuesta inmediata
- Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
- Resistente al aceite, al agua y al vapor
- Barato y fácil de usar
- Autoadhesivo
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Rango de humedad | 40 a 60% |
| Longitud (métrico) | 18 mm |
| Material | Película de poliéster |
| Temperatura máx. (imperial) | 144 °F |
| Temperatura máxima | 62°C |
| Temperatura mín. (imperial) | 36 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | 2 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 144 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 62 °C |
| Mostrar más |