Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicador de temperatura de 6 niveles
Código de producto. 17898748
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 29 °C a 42 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17898748 De 29 °C a 42 °C paquete de 10
1 options
Código de producto. 17898748 Proveedor Thermographic Measurements N.º de proveedor M06STHERG1C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.90€
    7.71€ / paquete de 10
    Ahorro 1.19€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Tiras indicadoras de temperatura de seis niveles que se utilizan para comprobar la temperatura máxima. Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO9001
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Investigación de laboratorio, Servicios médicos, Instrumentación, Industria electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Siderurgia, Metalurgia, Industria del plástico, Industria alimentaria
Altura (métrico) 12 mm
Rango de humedad 40 a 60%
Longitud (métrico) 32 mm
Material Película de poliéster
Descripción Thermax Indicador de temperatura de 6 niveles Rango 1
Temperatura máx. (imperial) 108 °F
Temperatura máxima 42°C
Temperatura mín. (imperial) 36 °F
Temperatura mín. (métrico) 2 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 84 °F a 108 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 29 °C a 42 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 29, 33, 34, 37, 40, 42 °C
Pantalla Indicador visual
Anchura (métrico) 32 mm
Báscula °C y°F