Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicador de temperatura de 5 niveles
Código de producto. 17808758
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 37 °C a 46 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17808758 De 37 °C a 46 °C paquete de 10
1 options
Código de producto. 17808758 Proveedor Thermographic Measurements N.º de proveedor M05STHERGAD02P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tiras indicadoras de temperatura de cinco niveles que se utilizan para comprobar la temperatura máxima. Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada.
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO9001
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Investigación de laboratorio, Servicios médicos, Instrumentación, Industria electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Siderurgia, Metalurgia, Industria del plástico, Industria alimentaria
Altura (imperial) 0,91 in
Altura (métrico) 51 mm
Rango de humedad 40 a 60%
Longitud (métrico) 51 mm
Material Película de poliéster
Longitud (imperial) Cajas de
Descripción Thermax Indicador de temperatura de 5 niveles Rango A
Temperatura máx. (imperial) 115 °F
Temperatura máxima 46°C
Temperatura mín. (imperial) 36 °F
Temperatura mín. (métrico) 2 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 99 °F a 115 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 37 °C a 46 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 37, 40, 42, 44, 46 °C, 99, 104, 108, 111, 115 °F
Pantalla Indicador visual
Anchura (métrico) 51 mm
Báscula °C y°F