Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicador de temperatura de 4 niveles
Código de producto. 17836088
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 104 °C a 121 °C
De 149 °C a 166 °C
De 171 °C a 188 °C
De 193 °C a 210 °C
De 216 °C a 241 °C
De 249 °C a 290 °C
De 37 °C a 54 °C
De 60 °C a 77 °C
De 82 °C a 99 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17836088 De 37 °C a 54 °C paquete de 10
17876078 De 60 °C a 77 °C paquete de 10
17826088 De 82 °C a 99 °C paquete de 10
17866078 De 104 °C a 121 °C paquete de 10
17856088 De 149 °C a 166 °C paquete de 10
17896078 De 171 °C a 188 °C paquete de 10
17846088 De 193 °C a 210 °C paquete de 10
17886078 De 216 °C a 241 °C paquete de 10
17876088 De 249 °C a 290 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17836088 Proveedor Thermographic Measurements N.º de proveedor M04STHERGAD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.35€
    7.21€ / paquete de 10
    Ahorro 1.14€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiras indicadoras de temperatura de cuatro niveles que se utilizan para comprobar la temperatura máxima. Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada.
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO9001
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Investigación de laboratorio, Servicios médicos, Instrumentación, Industria electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Siderurgia, Metalurgia, Industria del plástico, Industria alimentaria
Altura (métrico) 23 mm
Rango de humedad 40 a 60%
Longitud (métrico) 45 mm
Material Película de poliéster
Descripción Thermax Indicador de temperatura de 4 niveles Rango A
Temperatura máx. (imperial) 129 °F
Temperatura máxima 54°C
Temperatura mín. (imperial) 36 °F
Temperatura mín. (métrico) 2 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 99 °F a 129 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 37 °C a 54 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 249, 260, 280, 290 °C
Pantalla Indicador visual
Anchura (métrico) 45 mm
Báscula °C y°F