Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Rango de 4 niveles E 127-°143 C/261-289 °F
Código de producto. 11770899
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
127 °C a 143 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11770899 127 °C a 143 °C paquete de 10
1 options
Código de producto. 11770899 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M04STHERGED01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.35€
    7.21€ / paquete de 10
    Ahorro 1.14€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,91 in
    Altura (métrico) 23 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 45 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura de 4 °niveles Rango E de 127 °C °a 143 °C (261 °F °a 289 °F)
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 1,77 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura de 4 °niveles: 127 °C a 143 °C (261 °F a 289 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 289 °F
    Temperatura máxima 143 °C
    Temperatura mín. (imperial) 261 °F
    Temperatura mín. (métrico) 127 °C
    Intervalo de temperatura (imperial) 261 °F a 289 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) 127 °C a 143 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ± 1,5 °C
    Subdivisión 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C (261 °F, 270 °F, 280 °F, 289 °F)
    Báscula Dual°C (°F)