Learn More
Brady™ Etiquetas de placas de pocillos de transferencia térmica
Descripción
- Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 parte 815 y tiene una temperatura de servicio de –70 a 110 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Consignment |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Paño de nailon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mostrar más |