Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas metalizada ultra agresiva de transferencia térmica
Código de producto. 11569163 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cinta de etiquetas metalizada ultra agresiva de transferencia térmica; Color: Gris; Longitud (métrica): 91,4 m; Etiquetas por fila: 1; Espesor (métrico): 0,135 mm; Ancho (métrico): 76,2 mm
Código de producto.
11569163 Cinta de etiquetas metalizada ultra agresiva de transferencia térmica; Color: Gris; Longitud (métrica): 91,4 m; Etiquetas por fila: 1; Espesor (métrico): 0,135 mm; Ancho (métrico): 76,2 mm
1 options
Código de producto. 11569163 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 020788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    517.14€ / 1 rollos
    Ahorro 102.86€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Etiquetas imprimibles mate de alta adherencia fabricadas en poliéster metalizado para impresoras de transferencia térmica.
  • Etiquetas de poliéster metalizado ultra agresivas e imprimibles para impresoras de transferencia térmica
  • El material está aprobado por UL y CSA con su respectiva cinta.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Color Gris
Acabado Mate
Formato Continua
Material Poliéster metalizado
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THT-21-486
N.° por paquete 1 etiqueta(s) / rollo
Cantidad 1 cinta
Tamaño 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0038 in
Grosor (métrico) 0.135 mm
Dimensiones (L x An) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Longitud (métrico) 91.4 m
Anchura (métrico) 76.2 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 76.20 mm
Alternate Part Number THT-21-486