Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica, serie 4300
Descripción
- Núcleo de cinta de fibra con formulación de parafina/resina
- Resistentes a las manchas y las sustancias químicas
- Calidad de impresión nítida y fiable para maximizar la legibilidad del código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresoras de etiquetas |
| Anchura (imperial) | 1,7 in |
| Longitud (métrico) | 110,00 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 360 ft x 4 in |
| Descripción | Formulación de resina/cera |
| Formato | Cinta de núcleo abierto |
| Mostrar más |