Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-424
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Brady™ Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica están hechas de papel de uso general (B-424).
Marca:  Brady™ 030141
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11593724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    126.50€ / 1 rollos
    Ahorro 24.50€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Descripción
  • Para su uso con impresoras por transferencia térmica
  • Fabricadas con papel de contraste y resistente a manchas
Especificaciones
Especificaciones
Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6100
Ninguno
Mate
Papel (B-424)
Transferencia térmica
No estéril
BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
-40 °C
1 etiqueta(s) / rollo
Rectángulo
Ancho × Alto: 76,2 mm x 191,44m
De -70 °C a +50 °C
0,089 mm
300 ft
3 in
76.20 mm
THT-21-424
Caucho permanente
Blanco
Rollo
Imprimible de una sola cara
Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Identificación general e industrial
1
THT-21-424
1 unidad
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-40 °F a 365 °F
0,0035 in
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91,44 m
76,2 mm
191,44 m