Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-424
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Brady™ Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica están hechas de papel de uso general (B-424).
Marca: Brady™ 030132
Descripción
- Para su uso con impresoras por transferencia térmica
- Fabricadas con papel de contraste y resistente a manchas
Especificaciones
| Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6100 | |
| Ninguno | |
| Mate | |
| Papel (B-424) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500 | |
| -40 °C | |
| 3000 etiquetas/rollo | |
| Rectángulo | |
| 50,8 x 25,4 mm (An x Al) | |
| -40 °C a 180 °C | |
| 0.089 mm | |
| 1 in | |
| 50,8 mm | |
| 50.80 mm | |
| 1 in | |
| 25.40 mm |
| Caucho permanente | |
| Blanco | |
| Rollo | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta de impresora de transferencia térmica | |
| Identificación general e industrial | |
| 1 | |
| THT-17-424-3 | |
| 3000 | |
| 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -40 °F a 365 °F | |
| 0,0035 in | |
| 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| 2 in | |
| 50.80 mm | |
| 1 in | |
| 25,4 mm | |
| THT-17-424-3 |