Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-408
Código de producto. 11598424 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (métrico):
101,6 × 165,1 mm (An × Al)
101,6 x 50,8 mm (An x Al)
152,4 × 101,6 mm (An × Al)
76,2 x 50,8 mm (An x Al)
76,2 × 127 mm (An × Al)
76,2 × 25,4 mm (An × Al)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) Tamaño de la unidad
11598424 152,4 × 101,6 mm (An × Al) 1 rollo
11568424 76,2 × 25,4 mm (An × Al) 1 rollo
11578424 76,2 x 50,8 mm (An x Al) 1 rollo
11588424 76,2 × 127 mm (An × Al) 1 rollo
11508434 101,6 x 50,8 mm (An x Al) 1 rollo
11518434 101,6 × 165,1 mm (An × Al) 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11598424 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 035659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    777.17€ / 1 rollos
    Ahorro 152.83€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para impresoras de transferencia térmica. Las etiquetas imprimibles de transferencia térmica Brady™ están fabricadas con papel reposicionable que se utiliza para la identificación general e industrial.
  • Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Descripción Serie de cintas recomendada: R4300; 4500 rands; R6102
Tipo de adhesivo Acrílico, Extraíble
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Papel (B-408)
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general e industrial
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70 °C
Modelo THT-25-408-1
N.° por paquete 1000 etiquetas/rollo
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H)
Tamaño (métrico) 152,4 × 101,6 mm (An × Al)
Grosor (imperial) 0,003 in
Grosor (métrico) 0.076 mm
Repetición vertical (métrico) 155.58 mm
Dimensiones (L x An) 152.40 x 101.60 mm
Longitud (imperial) 4 in
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 152.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 101.60 mm
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 101.6 mm
Alternate Part Number THT-25-408-1