Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 17190501
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Color:
Amarillo, Blanco
Azul, Blanco
Naranja, Blanco
Rojo, Blanco
Rosa, Blanco
Verde, Blanco
Cantidad:
10.000 etiquetas/rollo
2500 etiquetas/rollo
3000 etiquetas/rollo
Packungsgröße:
paquete de 10000
paquete de 2500
paquete de 3000
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Longitud (métrico) | Color | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17190501 | 9,53 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17100511 | 9,53 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17110511 | 9,53 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17120511 | 9,53 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17130511 | 9,53 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17140511 | 9,53 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17130501 | 12,70 mm | Amarillo, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17140501 | 12,70 mm | Rojo, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17150501 | 12,70 mm | Rosa, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17160501 | 12,70 mm | Naranja, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17170501 | 12,70 mm | Verde, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17180501 | 12,70 mm | Azul, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17150511 | 12,70 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17160511 | 12,70 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17170511 | 12,70 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17180511 | 12,70 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17190511 | 12,70 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17100521 | 12,70 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17170491 | 12,70 mm | Amarillo, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17180491 | 12,70 mm | Rojo, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17190491 | 12,70 mm | Rosa, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17100501 | 12,70 mm | Naranja, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17110501 | 12,70 mm | Verde, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17120501 | 12,70 mm | Azul, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17110491 | 25,40 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17120491 | 25,40 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17130491 | 25,40 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17140491 | 25,40 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17150491 | 25,40 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17160491 | 25,40 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
17190501
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
306983
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- La etiqueta permanecerá fija y será legible, incluso cuando se exponga a productos químicos o se almacene en nitrógeno líquido
- Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se desvanecerá, manchará ni manchará y seguirá ofreciendo un reconocimiento rápido de la muestra mucho después de su impresión.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Amarillo, Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Área delantera |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de temperaturas frías, Etiquetado de componentes y equipos, Etiquetado de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -196 °C |
| Modelo | THT-304-494-3-YL |
| N.° por paquete | 3000 juegos/rollo |
| Cantidad | 3000 etiquetas/rollo |
| Forma | Rectángulo con círculo |
| Tamaño | 25,40 mm (ancho) x 9,53 mm (alto) x 9,53 mm (diámetro) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -320,8 °F a +158 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +70 °C |
| Grosor (imperial) | 0,003 in |
| Grosor (métrico) | 0,0762 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 12,70 mm |
| Dimensiones (L x An) | 25,40 mm x 9,53 mm x 9,53 mm (An x Al x Diám) |
| Longitud (imperial) | 0,375 in |
| Longitud (métrico) | 9,53 mm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25,40 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 25.40 mm |
| Altura (imperial) | 0,375 in |
| Altura (métrico) | 9,53 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,375 in |
| Diámetro (métrico) | 9,53 mm |
| Alternate Part Number | THT-304-494-3-YL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?