Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 17100501
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,53 mm
12,70 mm
25,40 mm
Color:
Amarillo, Blanco
Azul, Blanco
Naranja, Blanco
Rojo, Blanco
Rosa, Blanco
Verde, Blanco
Cantidad:
10.000 etiquetas/rollo
2500 etiquetas/rollo
3000 etiquetas/rollo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 2500
paquete de 3000
30 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Color | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17100501 | 12,70 mm | Naranja, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17190501 | 9,53 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17100511 | 9,53 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17110511 | 9,53 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17120511 | 9,53 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17130511 | 9,53 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17140511 | 9,53 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17130501 | 12,70 mm | Amarillo, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17140501 | 12,70 mm | Rojo, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17150501 | 12,70 mm | Rosa, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17160501 | 12,70 mm | Naranja, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17170501 | 12,70 mm | Verde, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17180501 | 12,70 mm | Azul, Blanco | 2500 etiquetas/rollo | paquete de 2500 |
| 17150511 | 12,70 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17160511 | 12,70 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17170511 | 12,70 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17180511 | 12,70 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17190511 | 12,70 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17100521 | 12,70 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17170491 | 12,70 mm | Amarillo, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17180491 | 12,70 mm | Rojo, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17190491 | 12,70 mm | Rosa, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17110501 | 12,70 mm | Verde, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17120501 | 12,70 mm | Azul, Blanco | 10.000 etiquetas/rollo | paquete de 10000 |
| 17110491 | 25,40 mm | Amarillo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17120491 | 25,40 mm | Rojo, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17130491 | 25,40 mm | Rosa, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17140491 | 25,40 mm | Naranja, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17150491 | 25,40 mm | Verde, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
| 17160491 | 25,40 mm | Azul, Blanco | 3000 etiquetas/rollo | paquete de 3000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17100501
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
306974
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La etiqueta permanecerá fija y será legible, incluso cuando se exponga a productos químicos o se almacene en nitrógeno líquido
- Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se desvanecerá, manchará ni manchará y seguirá ofreciendo un reconocimiento rápido de la muestra mucho después de su impresión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Naranja, Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Área delantera |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de temperaturas frías, Etiquetado de componentes y equipos, Etiquetado de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -196 °C |
| Modelo | THT-310-494-10-OR |
| N.° por paquete | 10000 etiquetas/paquete |
| Cantidad | 10.000 etiquetas/rollo |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño | 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -320,8 °F a +158 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +70 °C |
| Grosor (imperial) | 0,003 in |
| Grosor (métrico) | 0,0762 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 15,24 mm |
| Dimensiones (L x An) | 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) |
| Longitud (imperial) | 0,5 in |
| Longitud (métrico) | 12,70 mm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25,40 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 25.40 mm |
| Altura (imperial) | 0,5 in |
| Altura (métrico) | 12,70 mm |
| Alternate Part Number | THT-310-494-10-OR |
| Mostrar más Mostrar menos |