Learn More
Cole-Parmer™ Protector térmico de sobremesa, vitrocerámica
Código de producto. 11897232
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
228mm
300mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11897232 150mm 1 PCS
11817242 300mm cada uno
11807242 228mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11897232 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 00273ZC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga su mesada a salvo de los utensilios de laboratorio calientes con este protector de calor de mesada de vitrocerámica.
  • Plate has corner feet to prevent heat contact with benchtop.
  • Glass ceramic surface resists stains and is easy to clean.
  • Temperature range is from -392°F to +1200°F (-236°C to +649°C).
Especificaciones
Tipo de producto Placa térmica
Longitud (métrico) 150mm
Anchura (métrico) 150mm
Dimensiones (L x An) 150 x 150mm
Cantidad 1/Paq.