Learn More
Cole-Parmer™ Protector térmico de sobremesa, vitrocerámica
Código de producto. 11807242
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
228mm
300mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11807242 228mm cada uno
11897232 150mm 1 PCS
11817242 300mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11807242 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0600500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga su mesada a salvo de los utensilios de laboratorio calientes con este protector de calor de mesada de vitrocerámica.
  • La placa tiene pies en las esquinas para evitar el contacto del calor con la mesa de trabajo.
  • La superficie de vidrio ceramizado resiste las manchas y es fácil de limpiar.
  • El intervalo de temperatura es de -392 °F a +1200 °F (-236 °C a +649 °C).
Especificaciones
Tipo de producto Protector térmico de sobremesa
Material Vitrocerámica
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 228mm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 228mm
Desechables Reutilizables
Temperatura máx. (imperial) 1200 °F
Temperatura máx. (métrico) 649 °C
Cantidad 1 unidad