Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos
Código de producto. 15693017 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bloque
Mezclador con bloque
Admite:
0,2 mL
20 microtubos de 0,2 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 microtubos de 0,5 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
24 microtubos de 1,5 mL
24 microtubos de 2,0 mL
Microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos de 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
15693017 Bloque 20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) cada uno
15653027 Mezclador con bloque 20 microtubos de 0,5 mL o 12 microtubos de 1,5 mL cada uno
15623027 Mezclador con bloque 24 microtubos de 1,5 mL cada uno
15633027 Mezclador con bloque 24 microtubos de 2,0 mL cada uno
15643027 Mezclador con bloque 20 microtubos de 0,2 mL o 12 microtubos de 1,5 mL cada uno
15663027 Mezclador con bloque Microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos de 0,2 mL cada uno
15673017 Bloque 24 microtubos de 1,5 mL cada uno
15683017 Bloque 24 microtubos de 2,0 mL cada uno
15603027 Bloque 20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) cada uno
15613027 Bloque 0,2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15693017 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 13687714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00€
    1190.00€ / paquete de 1
    Ahorro 65.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga flexibilidad con este mezclador vertical con velocidad variable y control de temperatura para una variedad de aplicaciones.
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
  • Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
  • Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
  • Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
  • Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
  • Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
  • Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
Tipo de producto Bloque
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
N.º de posiciones 20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)