Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladores y bloques térmicos
Código de producto. 15623027 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bloque
Mezclador con bloque
Admite:
0,2 mL
20 microtubos de 0,2 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 microtubos de 0,5 mL o 12 microtubos de 1,5 mL
20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos)
24 microtubos de 1,5 mL
24 microtubos de 2,0 mL
Microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos de 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
15623027 Mezclador con bloque 24 microtubos de 1,5 mL cada uno
15653027 Mezclador con bloque 20 microtubos de 0,5 mL o 12 microtubos de 1,5 mL cada uno
15633027 Mezclador con bloque 24 microtubos de 2,0 mL cada uno
15643027 Mezclador con bloque 20 microtubos de 0,2 mL o 12 microtubos de 1,5 mL cada uno
15663027 Mezclador con bloque Microplacas de 96 pocillos o tiras de tubos de 0,2 mL cada uno
15673017 Bloque 24 microtubos de 1,5 mL cada uno
15683017 Bloque 24 microtubos de 2,0 mL cada uno
15693017 Bloque 20 x 2 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) cada uno
15603027 Bloque 20 x 5 ml (bloque), 12 x 1,5 ml (microtubos) cada uno
15613027 Bloque 0,2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15623027 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 13687717
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga flexibilidad con este mezclador vertical con velocidad variable y control de temperatura para una variedad de aplicaciones.
Obtenga control de temperatura y velocidad variable con el mezclador térmico Thermo Scientific™, que incluye una selección de bloques para microtubos y microplacas.
  • Su capacidad de calentamiento y enfriamiento es perfecta para gran variedad de aplicaciones
  • Tamaño compacto y funcionamiento silencioso
  • Cómodos paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque
Características del mezclador
  • Ofrece tiempos rápidos de calentamiento y enfriamiento y alcanza con rapidez la velocidad de mezclado especificada
  • Rango de control de temperatura: De 15 °C por debajo de la temperatura ambiente a 100 °C
  • Rango de control de temperatura: +4°C a 100°C
  • Velocidad de agitación: de 250 a 1400 rpm
  • Estabilidad de la temperatura: ±0,1 °C
  • Mezclado uniforme en todo el bloque del termoagitador
  • Excelente uniformidad en todo el bloque
  • Temporizador digital con alarma sonora: de 1 minuto a 96 horas
  • Función de calibración de temperatura: compensa las diferencias en el comportamiento térmico de distintos tubos y muestras
  • Elija entre 5 bloques intercambiables
  • La pantalla LCD indica el tiempo de funcionamiento establecido y real, la velocidad de mezcla y la temperatura
  • Las funciones de calentamiento/enfriamiento y mezclado pueden utilizarse por separado
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2 mm
Intervalo de velocidad De 250 rpm a 1400 rpm
Requisitos eléctricos 120/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 100 °C
Vataje 60 W
Admite 24 microtubos de 1,5 mL
Capacidad de tubos 1,5 mL
Tipo de producto Mezclador con bloque
Tipo de tapón Enchufe EE. UU./UE/UK
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 230 x 205 mm
Altura (imperial) 8,07 in
Altura (métrico) 205 mm
Longitud (imperial) 5,11 in
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (imperial) 9,05 in
Anchura (métrico) 230 mm
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación)
  • Análisis genético
  • Extracción de ADN y ARN
  • Preparación de muestras
  • Estudios bioquímicos de procesos y reacciones enzimáticas
  • Extracción de metabolitos a partir de material celular
  • Incubación
  • Agitación
  • Digestión
  • Muestras/estándares para el mapeo de péptidos
Intervalo del temporizador De 1 minuto a 96 h (incrementos de 1 min)
Garantía y oferta de servicio 2 años