Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Código de producto. 11957458
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Marrón claro
Transparente
Cantidad:
5 l
10 l
Modelo:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Intervalo de temperatura:
-40 °C a +180 °C
40 °C a 170 °C
De -20 °C a +180 °C
De -30 °C a +80 °C
De -50 °C a +105 °C
De -80 °C a +55 °C
De -85 °C a +170 °C
De 0 °C a 220 °C
De 20 °C a 250 °C
De 30 °C a 335 °C
De 50 °C a 350 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 litros
5 PCS
5 litros
paquete de 10
paquete de 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Modelo Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
11957458 Transparente 10 l H10 -40 °C a +180 °C 10 PCS
10363385 Amarillo claro 10 l Thermal G De -30 °C a +80 °C 10 litros
11950278 Transparente 5 l H10 De -20 °C a +180 °C 5 PCS
11900228 Transparente 5 l Thermal M 40 °C a 170 °C 5 litros
10551802 Marrón claro 10 l HS De 20 °C a 250 °C 10 litros
10048001 Marrón claro 5 l H20S De 0 °C a 220 °C 5 litros
11967458 Transparente 5 l H5 De -50 °C a +105 °C 5 litros
11924738 Transparente 5 l H350 De 50 °C a 350 °C 5 litros
11970218 Transparente 10 l H5 De -50 °C a +105 °C 10 litros
11960218 Transparente 5 l HY De -80 °C a +55 °C 5 litros
11950238 Transparente 10 l HY De -80 °C a +55 °C 10 litros
10518530 Transparente 10 l HL80 De -85 °C a +170 °C paquete de 10
11960248 Transparente 5 l HL80 De -85 °C a +170 °C 5 litros
10162101 Marrón claro 10 l H20S De 0 °C a 220 °C 10 litros
11920268 Marrón claro 10 l H250S De 20 °C a 250 °C 10 litros
11989068 Marrón claro 5 l HS De 20 °C a 250 °C 5 litros
11924728 Amarillo claro 5 l H335 De 30 °C a 335 °C paquete de 5
11930268 Marrón claro 5 l H250S De 20 °C a 250 °C paquete de 5
11947458 Amarillo claro 5 l Thermal G De -30 °C a +80 °C 5 PCS
10468881 Transparente 10 l Thermal M 40 °C a 170 °C 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11957458 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 8940114
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan para aplicaciones de control de temperatura. Los líquidos de baños térmicos Julabo™ ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.
  • Para sistemas cerrados como Presto o Forte
  • Tiene amplias escalas de temperatura
  • Viscosidad baja
  • Alta estabilidad
  • Buena conductividad térmica
  • Olor mínimo
  • Tendencia baja a la corrosión
  • Baja toxicidad
  • Larga vida útil
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Refrigeradores de recirculación
Intervalo de temperatura -40 °C a +180 °C
Tipo Líquido de baño térmico
Tipo de liberación de fluidos Baño térmico
Incluye Grifo de drenaje
Modelo H10
Cantidad 10 l
Viscosidad 10,8mm2/s en 20 °C