Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Descripción
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de control de temperatura muy dinámicos |
| Intervalo de temperatura | De 50 °C a 350 °C |
| Tipo | Líquido de baño térmico |
| Tipo de liberación de fluidos | Baño térmico |
| Incluye | Grifo de drenaje |
| Modelo | H350 |
| Cantidad | 5 l |
| Temperatura máxima (métrico) | 450 °C |
| Viscosidad | 48,3mm2/s en 20 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- thermal H350
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: dibenzyltouene