Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Código de producto. 10363385
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Marrón claro
Transparente
Cantidad:
5 l
10 l
Modelo:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Intervalo de temperatura:
-40 °C a +180 °C
40 °C a 170 °C
De -20 °C a +180 °C
De -30 °C a +80 °C
De -50 °C a +105 °C
De -80 °C a +55 °C
De 0 °C a 220 °C
De 20 °C a 250 °C
De 50 °C a 350 °C
Unit Size:
10 PCS
10 litros
5 PCS
5 litros
paquete de 5
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Cantidad Modelo Intervalo de temperatura unitSize
10363385 Amarillo claro 10 l Thermal G De -30 °C a +80 °C 10 litros
11950278 Transparente 5 l H10 De -20 °C a +180 °C 5 PCS
11900228 Transparente 5 l Thermal M 40 °C a 170 °C 5 litros
10551802 Marrón claro 10 l HS De 20 °C a 250 °C 10 litros
10048001 Marrón claro 5 l H20S De 0 °C a 220 °C 5 litros
11967458 Transparente 5 l H5 De -50 °C a +105 °C 5 litros
11924738 Transparente 5 l H350 De 50 °C a 350 °C 5 litros
11957458 Transparente 10 l H10 -40 °C a +180 °C 10 PCS
11970218 Transparente 10 l H5 De -50 °C a +105 °C 10 litros
11960218 Transparente 5 l HY De -80 °C a +55 °C 5 litros
11950238 Transparente 10 l HY De -80 °C a +55 °C 10 litros
10162101 Marrón claro 10 l H20S De 0 °C a 220 °C 10 litros
11920268 Marrón claro 10 l H250S De 20 °C a 250 °C 10 litros
11989068 Marrón claro 5 l HS De 20 °C a 250 °C 5 litros
11930268 Marrón claro 5 l H250S De 20 °C a 250 °C paquete de 5
11947458 Amarillo claro 5 l Thermal G De -30 °C a +80 °C 5 PCS
10468881 Transparente 10 l Thermal M 40 °C a 170 °C 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10363385 Supplier Julabo™ Supplier No. 8940124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    246.00€ / 10 litros
    Ahorro 70.00€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para aplicaciones de control de temperatura. Los líquidos de baños térmicos Julabo™ ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.
  • Para sistemas cerrados como Presto o Forte
  • Tiene amplias escalas de temperatura
  • Viscosidad baja
  • Alta estabilidad
  • Buena conductividad térmica
  • Olor mínimo
  • Tendencia baja a la corrosión
  • Baja toxicidad
  • Larga vida útil
Specifications
Color Amarillo claro
Para utilizar con (equipo) Circuladores con refrigeración
Intervalo de temperatura De -30 °C a +80 °C
Tipo Líquido de baño térmico
Tipo de liberación de fluidos Baño térmico
Incluye Grifo de drenaje
Modelo Thermal G
Cantidad 10 l
Viscosidad 4,07mm2/s en 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • THERMAL G
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..