Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos HL60
Código de producto. 15599785
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15599785 5 l 5 litros
1 options
Código de producto. 15599785 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 8940141
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Ideal para todas sus aplicaciones de control de temperatura. Garantiza un funcionamiento seguro y fiable.
  • La viscosidad, las características de oxidación y la transferencia de calor de los fluidos térmicos se adaptan específicamente a cada uno. JULABO unidad de control de temperatura
  • JULABO Los fluidos para baños termales han sido cuidadosamente seleccionados y están optimizados para un máximo rendimiento con JULABO instrumentos
  • Temperatura de trabajo: -60 a +250 °C
  • Punto de inflamación: +124 °C
  • Punto de inflamación: +142  °C
  • Viscosidad (cinemática a 20 °C en mm² /s): 5,66
  • Densidad (a 20 °C en g/cm³): 0,92
  • Punto de fluidez: -100 °C
  • Punto de ebullición: +288  °C
  • Temperatura de ignición: +350  °C
  • Coeficiente de expansión térmica K -1 : 0,00094
  • Conductividad térmica [W/m·K]: *0,116
  • Resistividad volumétrica específica [Ohm *cm]: 4x10 14
  • Beneficios:
    • Baja toxicidad
    • Viscosidad baja
    • Alta estabilidad
    • Olor mínimo
    • Buena conductividad térmica
    • Tendencia baja a la corrosión
    • Amplio intervalo de temperatura
    • Incluye grifo de drenaje
Especificaciones
Descripción Líquido transparente para baño termal
Capacidad (métrico) 5 l