Learn More
Ansell ActivArmr™ 78-101 Guantes térmicos de punto
Código de producto. 11706723 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11706723 9 12 pares
12445150 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11706723 Proveedor Ansell N.º de proveedor 78101090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    67.28€ / 12 pares
    Ahorro 34.72€
    34% Descuento
En stock
Los guantes de trabajo térmicos de punto cuentan con fibras especiales que proporcionan una barrera de aislamiento térmico entre la piel y el entorno circundante.
  • Los guantes se secan más rápido que el algodón para eliminar eficazmente la humedad de la piel
  • Las fibras especiales de núcleo hueco proporcionan una barrera de lintoculación de la terma entre la piel y el entorno circundante
  • Construcción con tecnología de punto automático para un uso más largo y cómodo
  • El diseño sin costuras elimina cualquier posible molestia o irritación de la piel
  • Aislamiento térmico para la protección contra temperaturas frías
  • Ambidiestros para que se adapte a cualquiera de las dos manos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Acabado exterior Sin textura
Hand Ambidiestro
Material Thermolite
Tipo de producto Guantes térmicos de mecánico
Tamaño 9
Norma EN388 214XA
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, procesamiento de alimentos
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 78-101
Yarn Gauge 13