Learn More
Fosforamidita Ac-rC TheraPure™, frasco vial de suero
Código de producto. 17934332 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17934332 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17934332 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 27180502
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricar compuestos de oligonucleótidos que requieran perfiles de impurezas controlados con esta fosforamidita.
Las fosforamiditas TheraPure están diseñadas para fabricantes de oligonucleótidos que requieren perfiles de impurezas altamente definidos y procesos estrictamente controlados.
Características destacadas
  • Las fosforamiditas TheraPure PAC rA son ideales para la fabricación a gran escala de compuestos de oligonucleótidos que requieren perfiles de impurezas controlados en los procesos de fabricación de amiditas
  • Los procesos de fabricación rigurosamente controlados minimizan los niveles de impurezas reactivas de P(III) que podrían incorporarse al producto de oligonucleótidos y/o provocar la acumulación de subproductos que pueden ser difíciles de eliminar durante la purificación
  • El análisis de RMN se lleva a cabo en cada lote para asegurar que los niveles de impurezas críticas estén dentro de las especificaciones
  • El agua residual limitada mejora la estabilidad de la amidita, lo que elimina la interferencia con la síntesis de oligonucleótidos que puede causar el exceso de agua
Control de cadena de suministro y proceso
  • Una cadena controlada de suministro de materias primas y de asociaciones de vendedores establecidos asegura la consistencia y seguridad del suministro.
  • Los procesos se controlan y monitorizan de forma estricta, desde la obtención del material hasta el control de calidad final y la entrega del producto, según las normas ISO9001, y ofrecen la reproducibilidad entre lotes.
  • Todas las fosforoamiditas de ARN TheraPure se suministran con datos de control de calidad específicos para cada lote, incluyendo análisis por HPLC y RMN de fósforo
Configuraciones del producto
  • Las fosforamiditas TheraPure están disponibles con protección 2'-TBDMS o la modificación 2'-OMe resistente a nucleasas
  • Las opciones de desprotección rápida o estándar están disponibles
  • La química de amidita de ARN 2'-TBDMS es el estándar ampliamente aceptado para la síntesis a gran escala y de alta calidad de oligonucleótidos de ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Polvo
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores AKTA, sintetizadores Applied Biosystems
Tipo de producto Ac-rC CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Citidina (C)
Características de los reactivos Desprotección rápida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98%
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure