Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure 2ʹ-OMe-U Phosphoramidite
Código de producto. 17977152 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Formato:
Amber Bottle (20-400 Thread)
Serum Vial Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
17977152 1 g Amber Bottle (20-400 Thread) 1 g
17907162 1 g Serum Vial Bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17977152 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27204410
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
2'-OMe-U CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside uridine (U) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis.
2'-OMe-U CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside uridine (U) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methyl (OMe) oligo modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in an amber bottle.
2'-OMe-U CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido uridina (U) con protección 2'-O-metil, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicadas en la posición de oligo ideal, las modificaciones de oligo 2'-O-metil (OMe) muestran resistencia a la nucleasa, menos efectos fuera del objetivo y afinidades de hibridación ligeramente aumentadas. Estas fosforamiditas se suelen utilizar para oligos diseñados para investigación basada en antisentido, siRNA, aptámero o gRNA. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Expedite.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-metil-uridina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C40H56N7O9P
• Base: U
• Peso de la fórmula:760.8 g/mol
• Número CAS: 110764-79-9
• Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11: ≤0,01%; Impurezas críticas individuales ≤0,3%
• Pureza (31P RMN): >99%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm ≤0,5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Amber Bottle (20-400 Thread)
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores Expedite
Tipo de producto 2in-OMe-U CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Uridina (U)
Características de los reactivos 2in-OMe modified
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Formulario Polvo
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.