Descripción
2'-OMe-G CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside guanosine (G) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methyl (OMe) oligo modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in an amber bottle.
2'-OMe-G CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido guanosina (G) con protección 2'-O-metil, para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Ubicadas en la posición de oligo ideal, las modificaciones de oligo 2'-O-metil (OMe) muestran resistencia a la nucleasa, menos efectos fuera del objetivo y afinidades de hibridación ligeramente aumentadas. Estas fosforamiditas se suelen utilizar para oligos diseñados para investigación basada en antisentido, siRNA, aptámero o gRNA. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sintetizadores Expedite.
Especificaciones:
•Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-isobutiril-2'-O-metil-guanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C45H56N7O9P
• Base: G
• Protección de base: iBu
• Peso de la fórmula: 869.9 g/mol
• Número CAS: 150780-67-9
• Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11: ≤0,01%; Impurezas críticas individuales ≤0,3%
• Pureza (31P RMN): >99%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm ≤0,5%
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Amber Bottle (20-400 Thread) |
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores Expedite |
| Tipo de producto | 2in-OMe-G CEP |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Guanosina (G) |
| Características de los reactivos | 2in-OMe modified |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99% |
| Cantidad | 1 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Mostrar más |
For Research Use Only.