Learn More
Theophylline, MedChemExpress
Código de producto. 16471078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471078 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16471078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0809
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) is a potent phosphodiesterase (PDE) inhibitor, adenosine receptor antagonist, and histone deacetylase (HDAC) activator.
Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) inhibits PDE3 activity to relax airway smooth muscle. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) has anti-inflammatory activity by increase IL-10 and inhibit NF-κB into the nucleus. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) induces apoptosis. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) can be used for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline
Forma física Solid
CAS 58-55-9
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H8N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 1,3-Dimethylxanthine Theo-24
Información de solubilidad DMSO : 11.11 mg/mL (61.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (27.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99.77%