Learn More
Teofilina, Lipomed
Código de producto. 30459679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459679 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459679 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTPY133FB100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Teofilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline
CAS 58-55-9
Nombres de analitos o componentes Theophylline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 N4 O2
Sinónimo 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1 H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1 H-purine-2,6-dione
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7 H-purina-2,6-diona
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0647 g/mol