Learn More
Teofilina-etilendiamina anhidra, Mikromol™
Código de producto. 18043080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18043080 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18043080 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1050.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Teofilina-etilendiamina anhidra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
CAS 317-34-0
Nombres de analitos o componentes Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona; etano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 420.43
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1982 g/mol