Learn More
Teofilina-etilendiamina anhidra, LoGiCal
Código de producto. 30464000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464000 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464000 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1050.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
CAS 317-34-0
Nombres de analitos o componentes Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona; etano-1,2-diamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 420.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1982 g/mol