Learn More
Teofilina-d6 (dimetil-d6), CDN
Código de producto. 30312734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30312734 0.05 g 0.05 g
30321905 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312734 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND69070.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophilline-D6
CAS 117490-39-8
Fórmula molecular C7 2H6 H2 N4 O2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Theophylline-d6
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N1C(=O)N(c2nc[nH]c2C1=O)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,3-bis(trideuteriometil)-7 H-purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 186.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1024 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity