Learn More
Teofilina, 99+ %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10379190 250 g Frasco de plástico 250 GR
10712481 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10341564 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10379190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250312500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    92.65€ / 250 g
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 58-55-9 | C7H8N4O2 | 180.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-55-9
Fórmula molecular C7H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 180.17
Número MDL MFCD00079619
Clave InChI ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 270.0°C to 274.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 9436
Información de solubilidad Solubility in water: 8.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, slightly soluble in ethanol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Theophylline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.