Learn More
Teofilina, 99,51%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483411 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11483411 100 g
1 options
Código de producto. 11483411 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210302480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline
CAS 58-55-9
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9951
Fórmula molecular C7H8N4O2
Cantidad 100 g
Sinónimo theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
Clave InChI ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-7H-purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 180.167
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • THEOPHYLLINE 
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Theophylline