Learn More
Ácido Teofilina-7-acético, TRC
Código de producto. 30138116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138116 10 g 10 g
30136214 25 g 25 g
30008562 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34386010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-37-9
Fórmula molecular C9 H10 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 238.2
Sinónimo 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-dimetil-2,6-dioxopurin-7-il)acético
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acefylline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0702