Learn More
Ácido Teofilina-7-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acefylline |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0702 |