Learn More
Ácido teofilina-7-acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15512363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15512363 25 g 25 g
15522363 100 g 100 g
15532363 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15512363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459250250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-37-9
Fórmula molecular C9H9N4NaO4
Peso molecular (g/mol) 260.19
Número MDL MFCD00022832
Clave InChI MSFVZSOKOXZSME-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acefylline, theophylline-7-acetic acid, acephylline, theophyllineacetic acid, carboxymethyltheophylline, 7-carboxymethyl theophylline, 7-theophyllinylacetic acid, theophyllin-7-ylacetic acid, 7-theophyllinessigsaeure, 7-theophyllineacetic acid
PubChem CID 69550
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-dimetil-2,6-dioxopurin-7-il)acético
SMILES [Na+].CN1C2=C(N(CC([O-])=O)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline-7-acetic acid
Punto de fusión 270.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Theophyllin-7-ylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.