Learn More
Ácido teofilina-7-acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410363 25 g 25 g
11420363 100 g 100 g
11430363 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11473.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 652-37-9 | C9H9N4NaO4 | 260.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-37-9
Fórmula molecular C9H9N4NaO4
Peso molecular (g/mol) 260.19
Número MDL MFCD00022832
Clave InChI MSFVZSOKOXZSME-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acefylline, theophylline-7-acetic acid, acephylline, theophyllineacetic acid, carboxymethyltheophylline, 7-carboxymethyl theophylline, 7-theophyllinylacetic acid, theophyllin-7-ylacetic acid, 7-theophyllinessigsaeure, 7-theophyllineacetic acid
PubChem CID 69550
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-dimetil-2,6-dioxopurin-7-il)acético
SMILES [Na+].CN1C2=C(N(CC([O-])=O)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline-7-acetic acid
Punto de fusión 268°C to 272°C
Cantidad 25 g
Beilstein 279221
Índice Merck 14,24
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2
Porcentaje de pureza 98%