Learn More
Teofilina-7-acetaldehído, TRC
Código de producto. 30136075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136075 250 mg 250 miligramos
30133168 50 mg 50 miligramos
30008837 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT343870250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5614-53-9
Fórmula molecular C9H10N4O3
Peso molecular (g/mol) 222.2
Sinónimo 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetaldehyde, 7-(Formylmethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetaldehyde
Nombre IUPAC 2-(1,3-dimetil-2,6-dioxopurina-7-il)acetaldehído
SMILES >>O=C1N(C)C(N(C)C2=C1N(CC(O)O)C=N2)=O.O=CCN3C=NC(N(C)C(N4C)=O)=C3C4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophylline-7-acetaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0753
Porcentaje de pureza >95%