Learn More
Clorhidrato de teofilidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Theophyllidine Hydrochloride |
| CAS | 116131-08-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H10 N4 O . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-4-carboxamide','N-methyl-5-(methylamino)-','hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-carboxamide','N-methyl-5-(methylamino)-','monohydrochloride (9CI), Imidazole-4(or 5)-carboxamide','N-methyl-5(or 4)-methylamino-','hydrochloride (6CI), Theophyllidine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4O.ClH/c1-7-5-4(6(11)8-2)9-3-10-5;/h3,7H,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10);1H |
| SMILES | Cl.CNC(=O)c1nc[nH]c1NC |
| Nombre IUPAC | N-metil-5-(metilamino)-1H-imidazol-4-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.63 |
| Show More |