Learn More
Clorhidrato de teofilidina, TRC
Código de producto. 30456380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456380 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30456380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34382550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theophyllidine Hydrochloride
CAS 116131-08-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H10 N4 O . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1H-Imidazole-4-carboxamide','N-methyl-5-(methylamino)-','hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-carboxamide','N-methyl-5-(methylamino)-','monohydrochloride (9CI), Imidazole-4(or 5)-carboxamide','N-methyl-5(or 4)-methylamino-','hydrochloride (6CI), Theophyllidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4O.ClH/c1-7-5-4(6(11)8-2)9-3-10-5;/h3,7H,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10);1H
SMILES Cl.CNC(=O)c1nc[nH]c1NC
Nombre IUPAC N-metil-5-(metilamino)-1H-imidazol-4-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 190.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0621
Porcentaje de pureza >95