Learn More
Teobromina, TRC
Código de producto. 30007751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007751 5 g 5 g
17981995 1 g 1 g
17951975 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3438005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-67-0
Fórmula molecular C7 H8 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Caffeine Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 3,7-dimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theobromine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0647
Porcentaje de pureza >95%