Learn More
Teobromina, Mikromol™
Código de producto. 17973826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973826 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17973826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0577.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Teobromina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Theobromine
CAS 83-67-0
Nombres de analitos o componentes Theobromine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Nombre IUPAC 3,7-dimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 180.16
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0647 g/mol